Documenti fondamentali
GF57916547
Gold
mesh, nominal aperture 0.064 mm, size 50 × 50 mm, thickness 0.004 mm
Sinonimo/i:
AU008730
Scegli un formato
1 EA
460,00 €
460,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
460,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Au
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141717
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
460,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
mesh
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 579-165-47
Resistività
2.05 μΩ-cm, 0°C
Apertura nominale
0.064 mm
Misura
50 × 50 mm
Spessore
0.004 mm
P. ebollizione
2808 °C (lit.)
Punto di fusione
1063 °C (lit.)
Densità
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Au]
InChI
1S/Au
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)