265829
Gold
foil, thickness 0.5 mm, 99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Gold Powder, Gold element
Scegli un formato
1.270,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.270,00 €
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
99.99% trace metals basis
Stato
foil
Resistività
2.05 μΩ-cm, 0°C
Spessore
0.5 mm
P. ebollizione
2808 °C (lit.)
Punto di fusione
1063 °C (lit.)
Densità
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Au]
InChI
1S/Au
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Quantità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.