Documenti fondamentali
GF57079783
Manganin® - resistance alloy
insulated wire, Cu 86%/Mn 12%/Ni 2%, conductor diameter 0.125 mm, length 10 m, insulation thickness 0.01 mm
Sinonimo/i:
CU065821
Scegli un formato
1 EA
248,00 €
248,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
248,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
248,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 570-797-83
Lunghezza
10 m
Diametro
0.125 mm
Spessore isolante
0.01 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)