Documenti fondamentali
GF96516434
Manganin® - resistance alloy
wire, Cu86%/Mn12%/Ni 2%, 0.18 mm diameter, length 10 m
Sinonimo/i:
CU065138
Scegli un formato
1 EA
217,00 €
217,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Request a Bulk Order
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
217,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
217,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Request a Bulk Order
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 965-164-34
Lunghezza
10 m
Diametro
0.18 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)