Documenti fondamentali
GF56611290
Magnesium-aluminum-zinc alloy, Mg96Al3Zn1
foil, 100 x 100mm, 0.25mm thickness
Sinonimo/i:
MG010250
Scegli un formato
1 EA
216,00 €
216,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
216,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
216,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 566-112-90
Misura × spessore
100 mm × 100 mm × 0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)