Documenti
GF64841429
Polyethylene - Low Density
(LDPE), film, thickness 0.25 mm, size 100 × 100 mm
Sinonimo/i:
ET311350
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 648-414-29
Misura
100 × 100 mm
Spessore
0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3