Documenti fondamentali
GF55149396
Tungsten carbide/cobalt
tube, WC 94%/Co 6%, outside diameter 1.0 mm, length 150 mm, wall thickness 0.3 mm
Sinonimo/i:
W 607140
Scegli un formato
1 EA
366,00 €
366,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
366,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
31191518
NACRES:
NA.23
366,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 551-493-96
Lunghezza
150 mm
D.E.
1.0 mm
Spessore delle pareti
0.3 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)