Documenti fondamentali
GF53873501
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
insulated wire, 100m length, 0.1mm conductor diameter, 0.005mm insulation thickness, polyimide insulation
Sinonimo/i:
CU065820
Scegli un formato
1 EA
550,00 €
550,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
550,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
550,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
polyimide insulation
Stato
wire (insulated)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 538-735-01
Lunghezza
100 m
Diam. conduttore
0.1 mm
Spessore isolante
0.005 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)