GF53750897
Graphene
powder, bulk density 0.0215, weight 6 g, platelet planar size 0.3-5um
Sinonimo/i:
GR006050
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Prodotti consigliati
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 537-508-97
Peso
6 g
Densità bulk
0.0215
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)