Documenti fondamentali
GF53317515
Yttrium oxide
sheet, thickness 6.0 mm, 10 mm diameter
Sinonimo/i:
Y 603060
About This Item
Codice UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 533-175-15
Diametro
10 mm
10 mm
Spessore
6.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)