Documenti fondamentali
GF53057099
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
mesh, 100 x 100mm, 0.38mm nominal aperture, 0.75mm thickness, 0.25mm wire diameter, 40 x 40 wires/inch, 0.37 open area, plain weave mesh
Sinonimo/i:
FE228710
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Descrizione
0.37 (open area)
40 x 40 (wires/inch)
Stato
(mesh)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 530-570-99
diam. × spessore
0.25 mm × 0.75 mm , plain weave mesh
Misura
100 mm × 100 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)