Documenti fondamentali
GF52447451
Aluminum-silicon alloy, Al96Si4
powder, 150micron max. particle size, 100g
Sinonimo/i:
AB036010
Scegli un formato
1 EA
663,00 €
663,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
663,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
663,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder (atomized)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 524-474-51
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
150 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)