Documenti fondamentali
GF49421910
Polyethersulfone
(PES), film, thickness 0.125 mm, L 0.2 m, coil width 570 mm
Sinonimo/i:
SU301125
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 494-219-10
Lunghezza
0.2 m
Largh. bobina
570 mm
Spessore
0.125 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)