Documenti fondamentali
GF49000193
Polypropylene
(PP), granule, 5 mm nominal granule size, weight 2 kg, condition homopolymer
Sinonimo/i:
PP306312
Scegli un formato
1 EA
364,00 €
364,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
364,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
364,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
granular
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 490-001-93
Peso
2 kg
Dimensione nominale granuli
5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)