Documenti fondamentali
GF48204693
Tin
powder, max. particle size 45 micron, weight 50 g, purity 99.9%
Sinonimo/i:
SN006020
Scegli un formato
1 EA
240,00 €
240,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
240,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Sn
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.71
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141745
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
240,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99.9%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 482-046-93
Resistività
11 μΩ-cm, 20°C
Peso
50 g
Dimens. max. particelle
45 μm
P. ebollizione
2270 °C (lit.)
Punto di fusione
231.9 °C (lit.)
Densità
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Sn]
InChI
1S/Sn
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
GF25586309GF83795024GF06270364
Tin powder, max. particle size 45 micron, weight 50 g, purity 99.9%
GF48204693
Tin
Tin powder, max. particle size 45 micron, weight 100 g, purity 99.9%
GF25586309
Tin
Tin powder, 45 max. part. size (micron), weight 1000 g, purity 99.9%
GF83795024
Tin
Tin powder, max. particle size 45 micron, weight 500 g, purity 99.9%
GF06270364
Tin
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
99.9%
assay
99.9%
assay
99.9%
assay
99.9%
mp
231.9 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
bp
2270 °C (lit.)
bp
2270 °C (lit.)
bp
2270 °C (lit.)
bp
2270 °C (lit.)
resistivity
11 μΩ-cm, 20°C
resistivity
11 μΩ-cm, 20°C
resistivity
11 μΩ-cm, 20°C
resistivity
11 μΩ-cm, 20°C
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)