Documenti fondamentali
GF83795024
Tin
powder, 45 max. part. size (micron), weight 1000 g, purity 99.9%
Sinonimo/i:
SN006020
Scegli un formato
1 EA
625,00 €
625,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
625,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Sn
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.71
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141745
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
625,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99.9%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 837-950-24
Resistività
11 μΩ-cm, 20°C
Peso
1000 g
Dimens. max. particelle
45 (micron)
P. ebollizione
2270 °C (lit.)
Punto di fusione
231.9 °C (lit.)
Densità
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Sn]
InChI
1S/Sn
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)