GF48175320
Polyethylene - Low Density
(LDPE), film, thickness 0.1 mm, L 1 m, condition additive free polymer
Sinonimo/i:
ET311201
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 481-753-20
Lunghezza
1 m
Spessore
0.1 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3