Documenti fondamentali
GF46578729
Tantalum/Tungsten
foil, Ta 95%/W 5%, thickness 1.0 mm, size 100 × 100 mm, temper as rolled
Sinonimo/i:
TA090500
Scegli un formato
1 EA
1.800,00 €
1.800,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.800,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
1.800,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥95%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 465-787-29
Misura
100 × 100 mm
Spessore
1.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)