Key Documents
GF45402285
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
200m wire, 0.05mm diameter, hard
Sinonimo/i:
NI055115
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 454-022-85
L × diam.
200 mm × 0.05 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)