Documenti
GF45059485
Titanium/Cobalt
wire, Ti 99.95%/Co 0.05%, 0.25 mm diameter, length 0.2 m, temper as drawn
Sinonimo/i:
TK025120
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Saggio
≥99.95%
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 450-594-85
Lunghezza
0.2 m
Diametro
0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3