Documenti fondamentali
GF03368819
Quartz - fused
sheet, thickness 1.0 mm, size 50 × 50 mm, condition polished both sides
Sinonimo/i:
SI613101
Scegli un formato
1 EA
468,00 €
468,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
468,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
468,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 033-688-19
Misura
50 × 50 mm
Spessore
1.0 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)