Documenti
GF43135871
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.038 mm, L 1 m, clear clear
Sinonimo/i:
ES301238
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 431-358-71
Lunghezza
1 m
Spessore
0.038 mm
Colore
clear clear