Documenti fondamentali
GF42968627
Gallium
lump, 25 mm max. lump size, weight 10 g, high purity 99.9999%
Sinonimo/i:
GA006100
About This Item
Codice UNSPSC:
12141715
NACRES:
NA.23
Saggio
99.9999%
Stato
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 429-686-27
Peso
10 g
Dimensione max. pezzetti
25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)