Documenti fondamentali
GF42956208
Nickel-iron-molybdenum alloy, Ni80Fe15.5Mo4.5
200g lump, 10mm max. lump size, pellets
Sinonimo/i:
NJ276100
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
pellets
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 429-562-08
Peso
200 g
Dimensione max. pezzetti
10 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)