938203
Cobalt iron oxide
nanoparticles, 8 nm particle size, 1 wt. % in water
Sinonimo/i:
CoFe2O4 nanoparticles, Cobalt ferrite nanoparticles, Cobalt diiron tetraoxide, Cobalt ferrate, Cobalt ferrite, Cobalt iron spinel
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
dispersion
Concentrazione
1 wt. % in water
Dimensione particelle
8 nm
P. eboll.
>1000 °C (Cobalt iron oxide)
Punto di fusione
>400 °C (Cobalt iron oxide)
InChI
1S/2Co.2Fe.5O/q2*+2;2*+3;5*-2
XNGOCNMGDFPQTP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2