GF42613006
Holmium
foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.05mm, as rolled, 99%
Sinonimo/i:
Holmium, HO000215
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 426-130-06
Densità
8.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ho]
InChI
1S/Ho
KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)