Documenti fondamentali
GF42400617
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), film, thickness 0.045 mm, L 1 m, pore size 0.2ám
Sinonimo/i:
FP301252
Scegli un formato
1 EA
1.610,00 €
1.610,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.610,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
1.610,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 424-006-17
Lunghezza
1 m
Spessore
0.045 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)