GF41044845
Stainless steel - AISI 420
sheet, Fe 86.7%/Cr13.0%/C 0.3%, thickness 0.5 mm, size 50 × 50 mm
Sinonimo/i:
FK113050
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 410-448-45
Misura
50 × 50 mm
Spessore
0.5 mm