Documenti fondamentali
GF40731274
Tungsten carbide/cobalt
sphere, WC 94%/Co 6%, 3.0 mm diameter, 10_pcs, tolerance +/-2.5um
Sinonimo/i:
W 606810
Scegli un formato
1 EA
246,00 €
246,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
246,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
31191518
NACRES:
NA.23
246,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
spheres
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 407-312-74
Diametro
3.0 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)