Documenti fondamentali
GF38479821
Stainless steel - AISI 316l
tube, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, outside diameter 4.0 mm, length 1000 mm, wall thickness 0.55 mm
Sinonimo/i:
FF217401
Scegli un formato
1 EA
161,00 €
161,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
161,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
161,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 384-798-21
Lunghezza
1000 mm
D.E.
4.0 mm
Spessore delle pareti
0.55 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)