Documenti fondamentali
GF25331903
Alumina
tube, outside diameter 0.80 mm, length 100 mm, wall thickness 0.3 mm
Sinonimo/i:
AL607022
About This Item
Codice UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 253-319-03
Lunghezza
100 mm
D.E.
0.80 mm
Spessore delle pareti
0.3 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)