GF38370427
Quartz - fused
rod, 1.0 mm diameter, length 200 mm
Sinonimo/i:
SI617910
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 383-704-27
Lunghezza
200 mm
Diametro
1.0 mm