Documenti fondamentali
GF36429969
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.5 mm, size 150 × 150 mm, gray
Sinonimo/i:
ES301485
Scegli un formato
1 EA
222,00 €
5 EA
842,00 €
10 EA
1.550,00 €
222,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
222,00 €
5 EA
842,00 €
10 EA
1.550,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
222,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 364-299-69
Misura
150 × 150 mm
Spessore
0.5 mm
Colore
gray
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)