Documenti fondamentali
GF35257271
Aluminum-magnesium alloy, Al95Mg5
100mm tube, 0.74mm outside diameter, 0.063mm wall thickness, 0.614mm inside diameter, as drawn
Sinonimo/i:
AL027090
Scegli un formato
1 EA
304,00 €
304,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
304,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
304,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 352-572-71
L × spess. parete
100 mm × 0.063 mm
D.E. × D.I.
0.74 mm × 0.614 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)