Documenti fondamentali
GF54356014
Aluminum-silicon alloy, Al88Si12
powder, 150micron max. particle size, atomized, 100g
Sinonimo/i:
AL136011
Scegli un formato
1 EA
554,00 €
554,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
554,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
554,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder (alloy pre-cursor)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 543-560-14
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
150 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)