Documenti fondamentali
GF30934841
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), rod, diam. 13 mm, L 500 mm
Sinonimo/i:
FP307977
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 309-348-41
Lunghezza
500 mm
Diametro
13 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)