GF30137262
Platinum/Iridium
wire, Pt85%/Ir 15%, 1.0 mm diameter, length 0.2 m, temper as drawn
Sinonimo/i:
PC135160
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 301-372-62
Lunghezza
0.2 m
Diametro
1.0 mm