Documenti fondamentali
GF26625821
Polyethylene - Low Density
(LDPE), film, thickness 0.05 mm, size 300 × 300 mm
Sinonimo/i:
ET311150
Scegli un formato
1 EA
137,00 €
5 EA
552,00 €
10 EA
1.010,00 €
137,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
137,00 €
5 EA
552,00 €
10 EA
1.010,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
137,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 266-258-21
Misura
300 × 300 mm
Spessore
0.05 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)