Documenti fondamentali
GF26169644
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
foil, 300 x 300mm, 0.015mm thickness, as rolled, not light tested (nlt)
Sinonimo/i:
FE220211
Scegli un formato
1 EA
688,00 €
688,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
688,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
688,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
not light tested (nlt)
Stato
foil (as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 261-696-44
Misura × spessore
300 mm × 300 mm × 0.015 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)