Documenti fondamentali
GF25475272
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.075 mm, L 2 m, coil width 914 mm
Sinonimo/i:
ES301301
Scegli un formato
1 EA
333,00 €
333,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
333,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
333,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 254-752-72
Lunghezza
2 m
Largh. bobina
914 mm
Spessore
0.075 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)