Documenti fondamentali
GF24224048
Polypropylene
(PP), sheet, thickness 25 mm, size 495 × 495 mm
Sinonimo/i:
PP303400
Scegli un formato
1 EA
445,00 €
445,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
445,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
445,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 242-240-48
Misura
495 × 495 mm
Spessore
25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)