Documenti
GF24086606
Polyimide
(PI), film, thickness 0.075 mm, L 2 m, grade kapton mt
Sinonimo/i:
IM301402
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 240-866-06
Lunghezza
2 m
Spessore
0.075 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3