Documenti
GF23290613
Manganese
powder, max. particle size 45 micron, weight 200 g, purity 99.5%
Sinonimo/i:
MN006020
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Mn
Numero CAS:
Peso molecolare:
54.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141724
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.5%
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 232-906-13
Resistività
185 μΩ-cm, 20°C
Peso
200 g
Dimens. max. particelle
45 μm
P. eboll.
1962 °C (lit.)
Punto di fusione
1244 °C (lit.)
Densità
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Mn]
InChI
1S/Mn
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 2