Documenti
GF03217823
Zinc
powder, max. particle size 150 micron, weight 200 g, purity 99.9%
Sinonimo/i:
ZN006040
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Zn
Numero CAS:
Peso molecolare:
65.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141750
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Tensione di vapore
1 mmHg ( 487 °C)
Saggio
99.9%
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 032-178-23
Resistività
5.8 μΩ-cm, 20°C
Peso
200 g
Dimens. max. particelle
150 μm
P. eboll.
907 °C (lit.)
Punto di fusione
420 °C (lit.)
Densità
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Zn]
InChI
1S/Zn
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
FlameEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Pyr. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Water-react 1
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Zinc powder, 150 max. part. size (micron), weight 1000 g, purity 99.9%
GF78560781
Zinc
Zinc powder, 7.5 mean particle size (micron), weight 500 g, purity 98.8%
GF64346474
Zinc
Zinc dust, <10 μm, ≥98%
Sigma-Aldrich
209988
Zinc
Zinc nanopowder, 40-60 nm avg. part. size, ≥99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
578002
Zinc
Zinc granular, 30-100 mesh, 99%
Sigma-Aldrich
565148
Zinc
Zinc dust particle size ®
Supelco
1.08774
Zinc