Documenti fondamentali
GF22918697
Polyphenylsulfone
(PPSU), rod, diam. 40 mm, L 1000 mm, black
Sinonimo/i:
SU337940
Scegli un formato
1 EA
1.990,00 €
1.990,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.990,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
1.990,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 229-186-97
Lunghezza
1000 mm
Diametro
40 mm
Colore
black
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)