Documenti fondamentali
GF20857484
Gold/Silver
rod, Au 50%/Ag 50% (Atomic %), 3.0 mm diameter, length 10 mm, temper as drawn
Sinonimo/i:
AU217910
Scegli un formato
1 EA
641,00 €
641,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
641,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
641,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 208-574-84
Lunghezza
10 mm
Diametro
3.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)