Documenti
GF35592149
Silver/Gold
lump, Ag 70%/Au 30%, 4 mm max. lump size, weight 5 g
Sinonimo/i:
AG096100
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 355-921-49
Peso
5 g
Dimensione max. pezzetti
4 mm