Documenti
GF19344359
Polyimide
(PI), rod, diam. 6.35 mm, L 300 mm, grade vespel sp1
Sinonimo/i:
IM307910
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 193-443-59
Lunghezza
300 mm
Diametro
6.35 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3