GF19613684
Holmium
foil, 25x25mm, thickness 0.125mm, as rolled, 99%
Sinonimo/i:
Holmium, HO000221
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 196-136-84
Misura × spessore
25 x 25 m × 0.125 mm
Densità
8.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ho]
InChI
1S/Ho
KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3