Documenti
GF17641346
Nickel oxide
powder, max. particle size 45 micron, weight 50 g, green
Sinonimo/i:
NI516011
About This Item
Codice UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 176-413-46
Peso
50 g
Colore
green
Dimens. max. particelle
45 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2